Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11434784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434784 25 g 25g
11424784 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434784 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13745.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2144-08-3 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2144-08-3
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 159°C to 163°C
Formula molecolare C7H6O4
Numero MDL MFCD00003325
Quantità 25 g
Beilstein 2328658
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo pyrogallol-4-carboxaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallolaldehyd, pubchem8260, 2,4-trihydroxybenzaldehyde, dsstox_cid_31473, dsstox_rid_97358, dsstox_gsid_57684, ksc490m2j, benzaldehyde,3,4-trihydroxy
InChI Key CRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)O)O)O
IUPAC Name 2,3,4-trihydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 154.12
PubChem CID 75064
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 98%