Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10462795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462795 100 g Bottiglia in vetro 100g
10324702 5 g Bottiglia in vetro 5g
10187700 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10462795 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421791000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2144-08-3 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2144-08-3
Formula molecolare C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Numero MDL MFCD00003325
InChI Key CRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrogallol-4-carboxaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallolaldehyd, pubchem8260, 2,4-trihydroxybenzaldehyde, dsstox_cid_31473, dsstox_rid_97358, dsstox_gsid_57684, ksc490m2j, benzaldehyde,3,4-trihydroxy
PubChem CID 75064
IUPAC Name 2,3,4-trihydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3, 4-Trihydroxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 159.0°C to 162.0°C
Colore Beige-Brown to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.