Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30455760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455760 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7950205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 2144-08-3
Formula molecolare C7H6O4
Quantità 5 g
Sinonimo 3,4-Dihydroxysalicylaldehyde, NSC 22595
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H
SMILES Oc1ccc(C=O)c(O)c1O
IUPAC Name 2,3,4-trihydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.0266