Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11432437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432437 250 g 250g
11412437 10 g 10g
11422437 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11432437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14278.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573-11-5
Formula molecolare C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.201
Numero MDL MFCD00002433
InChI Key HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC Name 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Punto di fusione 99°C to 102°C
Odore Odorless
Quantità 250 g
Beilstein 2696073
Peso formulazione 212.2
Percent Purity ≥98%