Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 10730955 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10730955 5 g Bottiglia in vetro 5g
10377600 25 g Bottiglia in vetro 25g
10209683 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10730955 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573-11-5
Formula molecolare C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Numero MDL MFCD00002433
InChI Key HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC Name 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3, 4-Trimethoxybenzoic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 99°C to 102°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)3C6H2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 465
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 212.2
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder