Learn More
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose, TRC
Codice prodotto. 30379962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379962 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379962 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD525463500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-mannofuranose
CAS 14131-84-1
Formula molecolare C12 H20 O6
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8+,9+,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@H](O)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
IUPAC Name (3aS,4S,6R,6aS)-6-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Peso formulazione 260.126