Learn More
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene-d6, TRC
Codice prodotto. 30419259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419259 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30419259 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2912672.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene-d6
CAS 1007458-87-8
Formula molecolare C8 D6 Br4
Quantità 2.5 mg
Sinonimo 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-di(methyl-d3)benzene, 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene-d6, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene-d6, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene-d6
InChI Formula InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Br)c(Br)c(c(Br)c1Br)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(trideuteriomethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 427.79
Peso formulazione 423.758