Learn More
2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene, TRC
Codice prodotto. 30414630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414630 1 g 1g
30411666 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30414630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2913501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-10-1
Formula molecolare C8H6Cl4
Molecular Weight (g/mol) 243.95
Sinonimo 1,2,4,5-Tetrachloro-3,6-dimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorodimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachloroxylene, NSC 66546, Tetrachloro-p-xylene
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrachloro-3,6-dimethylbenzene
SMILES Cc1c(Cl)c(Cl)c(C)c(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
Peso formulazione 241.9224
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.