Learn More
2,3,5,6-Tetrachlorotoluene, TRC
Codice prodotto. 17983995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17983995 10 mg 10mg
17943785 50 mg 50mg
17924365 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17983995 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29206010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1006-31-1
Formula molecolare C7 H4 Cl4
Molecular Weight (g/mol) 229.92
Sinonimo 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,5,6-tetrachloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,4,5-tetrachloro-3-methylbenzene
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrachloro-3-methylbenzene
SMILES Cc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
Peso formulazione 227.9067
Percent Purity >95%