Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Codice prodotto. 11415757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415757 5 g 5g
11405757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11415757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24326.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 651-83-2 | C7H2F7N | 233.089 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 651-83-2
Formula molecolare C7H2F7N
Molecular Weight (g/mol) 233.089
Numero MDL MFCD00091518
InChI Key FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-heptafluorotoluene, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminotetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminoheptafluorotoluene, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2817, yu-wasa auxiliary
PubChem CID 616257
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punti di ebollizione 185°C to 187°C
Indice di rifrazione 1.43
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 233.09
Percent Purity 98%