Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 95%
Codice prodotto. 10460151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10460151 5 mg Bottiglia in vetro 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10460151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312670050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 29261-33-4 | C12F4N4 | 276.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
CAS 29261-33-4
Punto di fusione 291.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12F4N4
Quantità 5 mg
Sinonimo 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tcnqf4, 2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane, f4-tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane, 2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile, f4tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical, tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane,, acetic acid
InChI Key IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N
IUPAC Name 2-[4-(dicyanomethylidene)-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]propanedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 276.16
PubChem CID 2733307
Peso formulazione 276.16
Percent Purity 95%