Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoroanisole, 97%
Codice prodotto. 11475677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475677 5 g 5g
11485677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24275.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2324-98-3 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2324-98-3
Formula molecolare C7H4F4O
Molecular Weight (g/mol) 180.10
Numero MDL MFCD00000311
InChI Key AXCOCGJDERQVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,5,6-tetrafluoroanisole, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxy benzene, anisole, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxybenzene, methyl 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ether, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy-benzene, pubchem10114, acmc-1clho, 2,3,5,6-tetrafluoro-anisole
PubChem CID 75351
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxybenzene
SMILES COC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Densità 1.293
Punti di ebollizione 144°C to 145°C
Punto d'infiammabilità 41°C (107°F)
Indice di rifrazione 1.428
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 180.1
Percent Purity 97%