Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 11490438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490438 25 g 25g
11480438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24592.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 651-80-9 | C7HF7 | 218.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 651-80-9
Formula molecolare C7HF7
Molecular Weight (g/mol) 218.074
Numero MDL MFCD00012385
InChI Key ZVPAJILXQHMKMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl, toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2,3,5,6-heptafluoro, 4h-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride_x000d_, alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 136465
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C(F)(F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride
Densità 1.601
Punti di ebollizione 111°C to 112°C
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Indice di rifrazione 1.379
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1978201
Peso formulazione 218.07
Percent Purity 98%