Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorophenol, 98%
Codice prodotto. 10072580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10072580 5 g Bottiglia in vetro 5g
10782421 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10072580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188390050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 769-39-1
Formula molecolare C6H2F4O
Molecular Weight (g/mol) 166.07
Numero MDL MFCD00002157
InChI Key PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrafluorophenol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 38°C
Colore White
Punti di ebollizione 140°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC6F4OH
Quantità 5 g
Peso formulazione 166.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.