Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol, 98%
Codice prodotto. 11495477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495477 5 g 5g
11405487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23483.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 769-40-4 | C6H2F4S | 182.136 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 769-40-4
Formula molecolare C6H2F4S
Molecular Weight (g/mol) 182.136
Numero MDL MFCD00004829
InChI Key IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorbenzolthiol, timtec-bb sbb000230, #, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrosulfide, 2,3,5,6-tetrafluorobenzenethiol
PubChem CID 69859
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrafluorobenzenethiol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)S)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol
Densità 1.53
Punti di ebollizione 152°C to 153°C
Punto d'infiammabilità 48°C (119°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.485
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 98%