Learn More
2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11490903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490903 50 g 50g
11480903 10 g 10g
11400913 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490903 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13313.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60706-63-0 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60706-63-0
Formula molecolare C10H13ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 232.72
Numero MDL MFCD00014723
InChI Key ZCXRROBIIMQMHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,5,6-tetramethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulphonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfone, durylsulphonyl chloride, acmc-1b645, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethyl, benzenesulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 143740
IUPAC Name 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(C)=C(C)C(=C1C)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 97°C to 101°C
Quantità 50 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1876644
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 232.73
Percent Purity 98%