missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30327976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30327976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30327976 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC12253300

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
CAS 3846-71-7
Nomi componenti o analita 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H25 N3 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-(2-Benzotriazolyl)-4,6-di-tert-butylphenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-t-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3'5-di-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, Eversorb 77, Kemisorb 75, Seesorb 705, Sumisorb 320, Tinuvin 320, UV 320, Viosorb 582
InChI Formula InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-11-14(20(4,5)6)18(24)17(12-13)23-21-15-9-7-8-10-16(15)22-23/h7-12,24H,1-6H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccccc3n2
IUPAC Name 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-ditert-butylphenol
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 323.43
Quantità 100 mg
Peso formulazione 323.1998 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.