Learn More
2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10101232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10101232 10 g 10g
10072364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10101232 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01685EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 122376-76-5
Formula molecolare C8H5F2N
Molecular Weight (g/mol) 153.132
Numero MDL MFCD00061278
InChI Key OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
PubChem CID 518565
IUPAC Name 2-(3,5-difluorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare F2C6H3CH2CN
Quantità 10 g
Peso formulazione 153.13
Percent Purity 97%