Learn More
2-(3,5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10170562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10170562 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10783843 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10170562 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04659CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 157033-24-4
Formula molecolare C8H5ClF2O
Molecular Weight (g/mol) 190.574
Numero MDL MFCD00275597
InChI Key WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782723
IUPAC Name 2-(3,5-difluorophenyl)acetyl chloride
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare F2C6H3CH2C(O)Cl
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride
Peso formulazione 190.58
Percent Purity 97%