Learn More
2-(3,5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | F2C6H3CH2C(O)Cl |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride |
| Peso formulazione | 190.58 |
| Percent Purity | 97% |