Learn More
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine, 97%
Codice prodotto. 11499500
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11499500
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50333.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62821-88-9 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62821-88-9
Formula molecolare C7H13N3
Molecular Weight (g/mol) 139.20
Numero MDL MFCD04967722
InChI Key FXLOXQBWUPCCDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-amine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethylamine, 1-2-aminoethyl-3,5-dimethylpyrazole, 2-3,5-dimethylpyrazolyl ethylamine, acmc-209v2h, 2-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl ethanamine
PubChem CID 1091687
SMILES CC1=NN(CCN)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine
Quantità 250 mg
Numero UN UN2735
Sensibilità Air and moisture sensitive
IUPAC Name 2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-amine
Peso formulazione 139.2
Percent Purity 97%