Learn More
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602633 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10772273 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10602633 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC15701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Identificatori chimici
CAS 321309-43-7
Formula molecolare C12H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.24
Numero MDL MFCD02682016
InChI Key JNHKHFADRGJMJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-3,5-dimethylpyrazole, benzoic acid,2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl, 2-3,5-dimethylpyrazol-4-yl benzoic acid, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 2776446
IUPAC Name 2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
SMILES CC1=C(C(C)=NN1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 216.24
Percent Purity 97%