Learn More
2',3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidine, Mikromol
Descrizione
2',3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidine, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate |
| CAS | 10302-78-0 |
| Nomi componenti o analita | 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14H18N4O8 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.31 |
| Vedi altri risultati |