Learn More
2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-b-D-ribofuranoside (>90%), TRC
Codice prodotto. 30457357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457357 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457357 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT736250500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
CAS 5987-73-5
Formula molecolare C16 H17 Cl N4 O7
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside
InChI Formula InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23
IUPAC Name [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(6-chloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 412.78
Peso formulazione 412.0786