Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17231276 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17231276 5 g 5g
17221276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17231276 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468640050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55094-52-5
Formula molecolare C26H26O5
Molecular Weight (g/mol) 418.49
Numero MDL MFCD08703966
InChI Key LDHBSABBBAUMCZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 3,4-bis(benzyloxy)-5-[(benzyloxy)methyl]oxolan-2-one
SMILES O=C1OC(COCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
Punto di fusione 53.0°C to 55.0°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 418.49