Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone |
| CAS | 55094-52-5 |
| Formula molecolare | C26 H26 O5 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Remdesivir Impurity 21 |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H26O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-25H,16-19H2/t23-,24-,25-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4 |
| IUPAC Name | (3R,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 418.482 |
| Peso formulazione | 418.178 |