Learn More
2,3,5-Triiodobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138713 10 g 10g
30006968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30138713 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT79541510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-82-4
Formula molecolare C7 H3 I3 O2
Molecular Weight (g/mol) 499.81
Sinonimo 2,3,5-Triiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 2,3,5-triiodo- (8CI, 9CI, ACI), 2,3,5-Triiodobenzoic acid (ACI), 2,3,5-TIBA, A 20812, Floraltone, Johnkolor, NSC 2582, TIB, TIBA, Triiodobenzoic acid
IUPAC Name 2,3,5-triiodobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
Specifications
Materiale o nome chimico 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Peso formulazione 499.7267