Learn More
2,3,5-Trimethacarb, TRC
Codice prodotto. 30457116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457116 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796160100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Trimethacarb
CAS 2655-15-4
Formula molecolare C11 H15 N O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Phenol','2,3,5-trimethyl-','1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid','methyl-','2,3,5-trimethylphenyl ester (7CI,8CI), Phenol','2,3,5-trimethyl-','methylcarbamate (9CI), 2,3,5-Landrin, 2,3,5-Trimethacarb, 2,3,5-Trimethylphenyl methylcarbamate, Landrin B, SD 8786
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C
IUPAC Name (2,3,5-trimethylphenyl) N-methylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Peso formulazione 193.1103