Learn More
2,3,5-Trimethylfuran, TRC
Codice prodotto. 30452251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452251 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT897505500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Trimethylfuran
CAS 10504-04-8
Formula molecolare C7H10O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3
SMILES CC1=CC(=C(O1)C)C
IUPAC Name 2,3,5-trimethylfuran
Molecular Weight (g/mol) 110.15
Peso formulazione 110.0732