Learn More
2,3,5-Trimethylfuran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3,5-Trimethylfuran |
| CAS | 10504-04-8 |
| Formula molecolare | C7H10O |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC(=C(O1)C)C |
| IUPAC Name | 2,3,5-trimethylfuran |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.15 |
| Peso formulazione | 110.0732 |