Learn More
2,3,5-Trimethylphenol, TRC
Codice prodotto. 30454942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454942 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454942 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79659550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Trimethylphenol
CAS 697-82-5
Formula molecolare C9 H12 O
Quantità 50 g
Sinonimo 2,3,5-Trimethylphenol, Phenol','2,3,5-trimethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,3,5-Trimethylphenol (ACI), 1-Hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,5,6-Trimethylphenol, 6-Hydroxypseudocumene, Isopseudocumenol, NSC 5296
InChI Formula InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
IUPAC Name 2,3,5-trimethylphenol
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Peso formulazione 136.0888