Learn More
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, 98%
Codice prodotto. 11474213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474213 50 g 50g
11464213 10 g 10g
11484213 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474213 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10870.18
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, 98%, C19H15ClN4, CAS Number-298-96-4, triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium chloride, urocheck, tetrazolium red, tetrazolium chloride, uroscreen, red tetrazolium, vitastain, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride | CAS: 298-96-4 | C19H15ClN4 | 334.81 g/mol
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
Solubility
Soluble in water, ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-96-4
Formula molecolare C19H15ClN4
Molecular Weight (g/mol) 334.81
Numero MDL MFCD00011963
InChI Key PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC Name 2,3,5-triphenyltetrazol-2-ium;chloride
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Punto di fusione ∽250°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 50 g
Beilstein 3923356
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,9744
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Peso formulazione 334.81
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-triphenyl-2H-Tetrazolium chloride