Learn More
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride, 100.2%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473521 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11473521 100 g 100g
11453521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473521 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210312680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    421.05€ / 100g
    Risparmia 20.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 298-96-4
Formula molecolare C19H15ClN4
Molecular Weight (g/mol) 334.81
Numero MDL MFCD00011963
InChI Key PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3, 5-Triphenyltetrazolium chloride
Colore White
Intervallo percentuale saggio 1.002
Quantità 100 g
IUPAC Name 2,3,5-triphenyltetrazol-2-ium;chloride
Peso formulazione 334.8
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride