Learn More
2,3,5-Triphenyltetrazolium, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12615296 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12615296 10 g 10g
12625296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12615296 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3700/45
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C19H15ClN4, CAS Number-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride, red tetrazolium, tetrazolium red, tetrazolium chloride, uroscreen, urocheck, vitastain, 25g, CHEBI:78019, White, 334.81g/mol | CAS: 298-96-4 | C19H15ClN4 | 334.81 g/mol
C19H15ClN4, CAS Number-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride, red tetrazolium, tetrazolium red, tetrazolium chloride, uroscreen, urocheck, vitastain, 25g, CHEBI:78019, White, 334.81g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-96-4
Formula molecolare C19H15ClN4
Molecular Weight (g/mol) 334.81
Numero MDL MFCD00011963
InChI Key PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC Name 2,3,5-triphenyltetrazol-2-ium;chloride
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punto di fusione 235°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 10 g
Peso formulazione 334.81g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride