Learn More
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene, 95%
Codice prodotto. 15531591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15531591 5 g 5g
15575226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15531591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457010050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4877-80-9 | C18H12O6 | 324.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4877-80-9
Formula molecolare C18H12O6
Molecular Weight (g/mol) 324.29
InChI Key QMLILIIMKSKLES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene, triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol, 2,3,6,7,10,11-triphenylenehexol, acmc-1ak9f, 2,3,6,7,10,11-hexa-hydroxytriphenylene
PubChem CID 11088610
IUPAC Name triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexol
SMILES C1=C2C3=CC(=C(C=C3C4=CC(=C(C=C4C2=CC(=C1O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Punto di fusione 138.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 324.29
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.