Learn More
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30425196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425196 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT064725100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
CAS 33985-71-6
Formula molecolare C13 H15 N O
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H15NO/c15-9-10-7-11-3-1-5-14-6-2-4-12(8-10)13(11)14/h7-9H,1-6H2
SMILES O=Cc1cc2CCCN3CCCc(c1)c23
Molecular Weight (g/mol) 201.264
Peso formulazione 201.115