Learn More
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11469836
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11469836
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20319.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104451-70-9
Formula molecolare C7H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 160.10
Numero MDL MFCD00061195
InChI Key XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
IUPAC Name 2,3,6-trifluorobenzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Densità 1.425
Punti di ebollizione 173°C
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 5 g
Beilstein 7701780
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 160.1
Percent Purity 97%