Learn More
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10077052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10077052
Marca: Thermo Scientific Acros 384180010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 104451-70-9
Formula molecolare C7H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 160.10
Numero MDL MFCD00061195
InChI Key XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
IUPAC Name 2,3,6-trifluorobenzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3, 6-Trifluorobenzaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Punti di ebollizione 68°C to 70°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F3C6H2CHO
Indice di rifrazione 1.4870 to 1.489
Quantità 1 g
Peso formulazione 160.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.