Learn More
2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15444697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444697 250 mg 250mg
15434697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32026.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 1017779-75-7 | Molecular Formula: C6H2ClF3O2S | Molecular Weight: 230.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1017779-75-7
Formula molecolare C6H2ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 230.59
Numero MDL MFCD09832391
InChI Key IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 22288636
IUPAC Name 2,3,6-trifluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Peso formulazione 230.59
Percent Purity 97%