Learn More
2,3,6-Trimethylphenol, 95%
Codice prodotto. 15436958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436958 25 g 25g
15446958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15436958 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60489.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2416-94-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2416-94-6
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00002229
InChI Key QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
IUPAC Name 2,3,6-trimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,6-Trimethylphenol
Punto di fusione 59°C to 62°C
Densità 0.94
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN2430
Beilstein 2042207
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,6-Trimethylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,6-Trimethylphenol