Learn More
2,3-Benzanthracene, 98%
Codice prodotto. 11954451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11954451 5 g Bottiglia in vetro 5g
10293980 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10468050 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11954451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105260050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-24-0
Formula molecolare C18H12
Molecular Weight (g/mol) 228.29
InChI Key IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
PubChem CID 7080
ChEBI CHEBI:32600
IUPAC Name tetracene
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Benzanthracene
Punto di fusione >300°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 05,IV,2545
Indice di Merck 15,6454
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Peso formulazione 228.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Benzanthracene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.