Learn More
2,3-Benzofuran, 99%
Codice prodotto. 10519800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10519800 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10371374 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10519800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105480100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 271-89-6
Formula molecolare C8H6O
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD00005847
InChI Key IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC Name 1-benzofuran
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Benzofuran
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 173°C to 175°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5655 to 1.5675
Quantità 10 mL
Beilstein 17, 54
Indice di Merck 15, 1090
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in aq. alkaline solutions
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 99.50%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Benzofuran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.