Learn More
2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate, TRC
Codice prodotto. 30004118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004118 50 mg 50mg
30010393 5 mg 5mg
30010416 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004118 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB32562050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10103-89-6
Formula molecolare C14 H14 N2 O6
Molecular Weight (g/mol) 306.27
Sinonimo 2,3-Di(acetoxymethyl)quinoxaline di-N-Oxide;
IUPAC Name [3-(acetoxymethyl)-1,4-dioxo-quinoxaline-1,4-diium-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1=C(COC(=O)C)[N+](=O)c2ccccc2[N+]1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Nomi componenti o analita 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2O6/c1-9(17)21-7-13-14(8-22-10(2)18)16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(13)19/h3-6H,7-8H2,1-2H3/q+2
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 50 mg
Peso formulazione 306.0841