missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate, TRC

Codice prodotto. 30010416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30010416 10 mg 10mg
30004118 50 mg 50mg
30010393 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30010416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB32562010MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 10103-89-6
Formula molecolare C14 H14 N2 O6
Molecular Weight (g/mol) 306.27
Sinonimo 2,3-Di(acetoxymethyl)quinoxaline di-N-Oxide;
IUPAC Name [3-(acetoxymethyl)-1,4-dioxo-quinoxaline-1,4-diium-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1=C(COC(=O)C)[N+](=O)c2ccccc2[N+]1=O

Specifica

Materiale o nome chimico 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Nomi componenti o analita 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2O6/c1-9(17)21-7-13-14(8-22-10(2)18)16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(13)19/h3-6H,7-8H2,1-2H3/q+2
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 10 mg
Peso formulazione 306.0841
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.