Learn More
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11378746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378746 250 mg 250mg
11368746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19445.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1644-68-4
Formula molecolare C7H3F6N
Molecular Weight (g/mol) 215.098
Numero MDL MFCD03093763
InChI Key RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl, pubchem7694, acmc-209dra, bis trifluoromethyl pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl pyridine #, pyridine,2,3-bis trifluoromethyl
PubChem CID 589865
IUPAC Name 2,3-bis(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione -2°C
Punti di ebollizione 85°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN2810
Beilstein 1622028
Peso formulazione 215.1
Percent Purity 97%