Learn More
2-(3-Bromophenoxy)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10587684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10587684 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10367264 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10587684 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50210CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 92545-83-0
Formula molecolare C11H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 250.10
Numero MDL MFCD08741430
InChI Key CXEIVVAAUANDIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-bromophenoxy pyridine, 2-3-bromophenoxyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenoxy, 3-bromophenyl pyridin-2-yl ether, 3-bromo-1-2-pyridyloxy benzene, 1-bromo-3-pyridin-2-yl oxy benzene
PubChem CID 21616612
IUPAC Name 2-(3-bromophenoxy)pyridine
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=N2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Bromophenoxy)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 250.09
Percent Purity 97%