Learn More
2-(3-Bromophenyl)furan, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10634005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10634005 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10061334 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10634005 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46110CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 85553-51-1
Formula molecolare C10H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 223.07
Numero MDL MFCD07775615
InChI Key YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
PubChem CID 10609118
IUPAC Name 2-(3-bromophenyl)furan
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Bromophenyl)furan
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 97%