Learn More
2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 444620010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 30951-66-7 Peso : 0.05100kg
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
30951-66-7 | |
215.09 | |
2-3-bromophenyl propan-2-ol, 2-3-bromophenyl-2-propanol, acmc-209hjh, 2-3-bromophenyl-propan-2-ol, 2-3-bromo-phenyl-propan-2-ol, 3-alpha-hydroxyisopropyl-1-bromobenzene | |
2-(3-bromophenyl)propan-2-ol |
C9H11BrO | |
ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N | |
15072383 | |
CC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)O |
Specifica
2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol | |
100°C (3.0 Torr) | |
30951-66-7 | |
C9H11BrO | |
ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3-bromophenyl)propan-2-ol | |
15072383 | |
97% |
Glass Bottle | |
1g | |
96% min. (GC) | |
2-3-bromophenyl propan-2-ol, 2-3-bromophenyl-2-propanol, acmc-209hjh, 2-3-bromophenyl-propan-2-ol, 2-3-bromo-phenyl-propan-2-ol, 3-alpha-hydroxyisopropyl-1-bromobenzene | |
CC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)O | |
215.09 | |
215.09 |
Sicurezza e movimentazione
- 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.