Learn More
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, 98%, stabilized with potassium carbonate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10705915 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10705915 5 g 5g
10481654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10705915 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399730050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 33821-94-2 | Molecular Formula: C8H15BrO2 | Molecular Weight: 223.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33821-94-2
Formula molecolare C8H15BrO2
Molecular Weight (g/mol) 223.1
InChI Key HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-bromopropoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy oxane, 2-3-bromopropoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydropyran, 1-bromo-3-tetrahydropyranyloxypropane, 2-3-bromo-propoxy-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydro, acmc-1cjr6, 1-bromo-3-2-oxanyloxy propane
PubChem CID 2777988
IUPAC Name 2-(3-bromopropoxy)oxane
SMILES C1CCOC(C1)OCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Nota nome Stabilized with potassium carbonate
Densità 1.3140g/mL
Punti di ebollizione 64.5°C (0.8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.314
Peso formulazione 223.1
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.