Learn More
2,3-Butanediol, TRC
Codice prodotto. 30180052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180052 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30180052 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB69002010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Butanediol
CAS 513-85-9
Formula molecolare C4 H10 O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2-Dimethyl-1,2-ethanediol, 2,3-Butylene glycol, 2,3-Dihydroxybutane, Dimethylethylene glycol
InChI Formula InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(O)C(C)O
IUPAC Name butane-2,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Peso formulazione 90.0681